2,4,6-Triphenyl-1,3,5-triazine 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
422190250 422190050
ACRO422190250EA 4650 NOK
ACRO422190250 ACRO422190050
2,4,6-Triphenyl-1,3,5-triazine 99%
2,4,6-Triphenyl-1,3,5-triazine
Formel: C₂₁H₁₅N₃
MW: 309,37 g/mol
Kokepunkt: 542 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 231…236 °C
Tetthet: 1,335 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00006051
CAS-nummer: 493-77-6
EINECS: 207-779-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 231 to 236 °C
HPLC ≥98.5 %