Sertifiserte termometre med DKD-sertifikat
Leverandør: Amarell
L25948-FL/DKD4 L25904-FL/DKD3
AMARL25948-FL/DKD4EA 5350 NOK
AMARL25948-FL/DKD4 AMARL25904-FL/DKD3
Sertifiserte termometre med DKD-sertifikat
Termometere Analogue Thermometers
Disse presisjonstermometrene, med vedlagt skala, er egnet for myndighetstesting og/eller offisiell kalibrering.
  • Total fordypning
  • Fargeløs kapillær
  • Laboratoriemelkglass
Fyll: rødsprit.
Ø: 8,0 - 9,0 mm
Length: 420 mm
Leveringsinformasjon: Leveres med DKD-sertifikat.