Termometer, digital, GFX 460
Leverandør: EBRO
1340-5460 1340-5464
620-1386EA 5475 NOK
620-1386 471-1060
Termometer, digital, GFX 460
Termometere Digitaltermometer
Kontakttermometer for applikasjon med magnetrører og vannbad.
  • Høy nøyaktighet ved hjelp av fuzzy logikk
  • Kan brukes med alle magnetrørere
  • Minimerer overskridelse av temperaturgrensen
  • Status vises på et LED-belyst display
DIN 45322 (diode connection). Safety circuit according to DIN 12878 class 1 and 2.
Sertifiseringer: DIN 45322 (diode tilkobling)
Sikkerhetskrets i henhold til DIN 12878 klasse 1 og 2.
Leveringsinformasjon: Leveres med ekstern 9 - 12 V DC, 20 mA strømforsyning.