n-Butyllithium 1.6M in hexanes
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Packaged under Nitrogen in resealable AcroSeal® bottles
H36033.9Z H36033.AE H36033.AP
H36033.9ZEA 2725 NOK
H36033.9Z H36033.AE H36033.AP
n-Butyllithium 1.6M in hexanes
n-Butyllithium
Formel: C₄H₉Li
MW: 64,06 g/mol
Flash punkt: -21°C (-6°F)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009414
CAS-nummer: 109-72-8
EINECS: 203-698-7
FN: 3394
ADR: 4.2,I