1-Dekanol ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Warning
Synonymer: 1-Hydroxy decane, 1-Decyl alcohol, Capric alcohol, Decan-1-ol, Nonyl carbinol, Decyl alcohol
87087.290EA 505 NOK
87087.290 87087.460
1-Dekanol ≥99%, GPR RECTAPUR®
1-Dekanol
Formel: H₃C(CH₂)₈CH₂OH
MW: 158,28 g/mol
Kokepunkt: 230 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 7 °C
Tetthet: 0,82634 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 82 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004747
CAS-nummer: 112-30-1
EINECS: 203-956-9
FN: 3082
ADR: 9,III
Merck Indeks: 13,02875
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 99 %
Density (20/4) 0.829 --> 0.830