4-(Dimethylamino)pyridine ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
87080.180EA 1200 NOK
87080.180 87080.130
4-(Dimethylamino)pyridine ≥99%, GPR RECTAPUR®
4-(Dimethylamino)pyridine
Formel: C₇H₁₀N₂
Kokepunkt: 195 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 109…111 °C
Flash punkt: 124 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006418
CAS-nummer: 1122-58-3
EINECS: 214-353-5
FN: 2811
ADR: 6.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 99 %
Melting point 111 --> 114 °C