Saccharin ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Synonymer: o-Sulphobenzimide, o-Benzoic sulphimide
87073.260EA 815 NOK
87073.260 87073.360
Saccharin ≥99%, GPR RECTAPUR®
Saccharin
Formel: C₇H₅NO₃S
MW: 183.19 g/mol
MDL nummer: MFCD00005866
CAS-nummer: 81-07-2
EINECS: 201-321-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 99 %
Melting point 226 --> 230 °C