VD-serien med vakuumtørkekamre for hurtig forsiktig tørking av ikke-brennbare løsningsmidler gir imponerende ytelse gjennom deres nøyaktige temperaturkontroll og skånsomme tørking. Deres ekspansjonsstativteknologi sikrer også optimal varmeoverføring, hyller gir fleksibel plassering og det indre av kammeret er enkelt å rengjøre. VDL-serien med vakuumtørkekammer sikrer maksimal sikkerhet når du tørker brennbare organiske løsningsmidler og er blitt testet av et statlig anerkjent testinstitutt (GS-merke). VD/VDL-enheter kan også kjøpes som modulære opsjoner med vakuumpumpe og pumpekammer for å danne et komplett system.
- Heated chamber with direct heat transfer via large thermal heating plates
- Program-controlled drying monitoring with automatic ventilation at end of process
- Internal data logger, measured values can be read out in open format via USB
- Large viewing window with option of interior lighting for VD units
- Shatterproof, spring-mounted safety glass panel
- Universal access port DN 16
- Computer interface: Ethernet
VD-vakuumtørkekamrene for ikke-brennbare løsningsmidler tørre materialer uten rester, skalering eller oksidasjon, og uten å utgjøre en risiko for løsningsmidlene i prosessen. Tørkkamrene er utstyrt med den innovative APT.line ™ forvarmningskammerteknologien for å sikre homogen temperaturfordeling og maksimal temperaturnøyaktighet. Sikkerheten garanteres av en inert gassforbindelse, det korrosjonsbestandige rustfrie stålbelegget i tørkekammeret gjør enhetene robuste og enkle å rengjøre. VD vakuumtørkekamre er ekstremt enkle å bruke takket være kontrolleren med en digital visning av trykk og temperatur samt intervall og sanntidsprogrammering.
VD-modeller kan brukes for rask og effektiv, men likevel skånsom tørking av de aktuelle materialene. Varme overføres til prøven direkte ved bruk av varmelederplater, mens tørking er homogen, rask og fri for kondens over hele det anvendelige rommet.
• Temperaturområde: 9 °C over omgivelsene til 220 °C
• Påvist sikkerhetskonsept sikrer trygt arbeid
• To reléutganger, 24 V DC (maks. 0,4 A)
VDL vakuumtørkekammer for brennbare løsningsmidler kombinerer effektiv tørking med et sofistikert sikkerhetskonsept. Tørking ivaretas raskt og uten rester, skalering eller oksidasjon. Sikkerhet ved tørking av prøver som inneholder brennbare løsemidler er garantert takket være det eksplosjonssikre interiøret i vakuumtørkekamrene. Eksplosjonsbeskyttet enhet med klassifisering i henhold til ATEX-direktiv 2014/34/EU: EX II 2/3/- G IIB T3 Gb/Gc/- X .. Ved siden av en hurtig tørkeprosess og høye nivåer av prosess-pålitelighet, er kamrene også raskt og enkelt å rengjøre takket være det glatte indre kammeret med avrundede hjørner, det innvendige belegget i rustfritt stål og de avtakbare stativene. Varme overføres til prøven direkte ved hjelp av varmelederplater, og APT.line ™ forvarmningskammerteknologien sørger for at prøvetørking er homogen over hele det anvendelige rommet. Tørking skjer raskt, skånsomt og fri for kondens, på ekspansjonsreoler i aluminium som kan justeres fleksibelt.
• Temperaturområde: 10 °C over omgivelsene til 110 °C
• Intuitiv berøringsskjermkontroller med grafisk trykk og temperaturvisning
• Trykkkontrollenhet for oppvarming aktivert fra <100 mbar
Leveringsinformasjon: VD/VDL-modeller leveres med inertgassforbindelse og ett ekspansjonsstativ i aluminium som kan tilpasses.