Kaliumjodat solution 0.05 M (0.3 N), AVS TITRINORM
Leverandør: VWR Chemicals
86195.290EA 1625 NOK
86195.290
Kaliumjodat solution 0.05 M (0.3 N), AVS TITRINORM
Kaliumjodat
Formel: KlO₃
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011406
CAS-nummer: 7758-05-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Titer (20 °C) 0.9980 – 1.0020