1,1,1,3,3,3-Heksametyldisilazan ≥98%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Synonymer: Hexamethyldisilazane
87078.230EA 397.5 NOK
87078.230 87078.290
1,1,1,3,3,3-Heksametyldisilazan ≥98%, GPR RECTAPUR®
1,1,1,3,3,3-Heksametyldisilazan
Formel: (CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
MW: 161,39 g/mol
MDL nummer: MFCD00008259
CAS-nummer: 999-97-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce35a38a4179292c4ff37b2f3093018738545e6e&vid=1693ad54a45ca3ae50a06056893e8438d1002549&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay 98
Density (20/4) 0.774 - 0.775