Silicone fluids, previously Dow Corning 200®
Leverandør: DOW CORNING
630068C 630078E 630098Y 630185G
630068CEA 0 NOK
630068C 630078E 630098Y 630185G
Silicone fluids, previously Dow Corning 200®
Termostatbad, Væsker
En serie silikonvæsker som anbefales for bad. Lav toksisitet, inerte, og varer lenge på grunn av sin lave flyktighet.
  • Ikke-korroderende
  • Høyt flammepunkt
  • Lang levetid
  • Lav fordampning
Væskene har svært gode varmeoverføringsegenskaper og dekker et stort temperaturområde, fra –40 til +200 °C.
1 cS = 1 mm²/s
NB: Det kan avgis farlige damper ved høye temperaturer. Det anbefales at dette materialet brukes i et avtrekksskap ved temperaturer over 140 °C.