VWR®, Bananfluerør
Leverandør: VWR Collection
734-2265EA 7125 NOK
734-2265 734-2254 734-2255 734-2257 734-2258 734-2259 734-2261 734-2262 734-2264
VWR®, Bananfluerør
Vialer
Til oppbevaring, håndtering og transport av bananfluer.
Produsert i anlegg som er sertifisert i henhold til ISO 9001:2000 Rør med smale og brede åpninger produseres i PP, PS eller K-Resin og pakkes i bulk- eller brettformat.
Polystyren (PS): Dette resinet har glasslignende egenskaper som gir en svært klar visning av fluenes kjønn og atferd, uten forvrengning.
Polypropylen (PP), Autoklaverbart: PP er et klart resin og mykere enn PS. Dette er optimalt for kostnadssensitive eksperimenter og klar visning.
K-Resin: K-Resin er et førsteklasses ripesikkert resin, som kombinerer klarheten til PS med fleksibiliteten til PP.
NB: *Produktet/produktene på denne siden er utenfor omfanget av EU -direktivet 2019/904.