VWR®, Sikkerhetsetiketter i samsvar med GHS
Leverandør: VWR Collection
116-0282EA 415 NOK
116-0282 116-0283 116-0285 116-0286 116-0281 116-0280 116-0279 116-0287 116-0284
VWR®, Sikkerhetsetiketter i samsvar med GHS
Etiketter
Disse etikettene er laget av PE-film, har GHS-symbolene påtrykt og oppfyller GHS-forskriftene for kjemiske stoffer og blandinger. GHS-symbolene kommer til å erstatte de tradisjonelle oransje symbolene (HSID) innen 2015. Da vil piktogrammet på den oransje firkanten og risiko- og sikkerhetssetningene forsvinne. GHS-symbolene er basert på de fysiske, helsemessige og miljømessige risikoene som stoffet medfører.
  • Rombeformet
  • Sort trykk på hvit bakgrunn i en rød ramme
  • Rull med 500 etiketter i dispensereske