Cellekulturinnsatser, Netwell™
Leverandør: Corning
3477 3478 3479 3480
734-1586EA 5800 NOK
734-1586 734-1587 734-1588 734-1589
Cellekulturinnsatser, Netwell™
Mikroplater Innsatsplater
Bunner i polyesternett festet til PS-ringer eller -kabinetter. Netwell™-innsatser brukes som vevsholdere, støtter og filtre for små organer, vevssnitt eller eksplantert vev.
  • Praktisk holder til immunocytokjemisk farging av vevssnitt
  • Gir grov filtrering av vevshomogenater, cellesuspensjoner og mikrobærere
  • Tilgjengelig i to maskestørrelser og diametre
  • Leveres sterile i 6- eller 12-brønnersplater
  • 24 mm Netwell-innsatser i Corning® 50 ml sentrifugerør i plast
Polystyrene reagent trays are available in black for improved visibility of tissueMore Product Information