96 Well Cluster Tubes, Corning®
Leverandør: Corning
4401 4408 4410 4411 4412 4413 4418
732-5554EA 1350 NOK
732-5554 732-5555 732-5556 732-5557 732-5558 732-5559 732-5560
96 Well Cluster Tubes, Corning®
Rør Kulturrør
PP-rør, PE-rørkapper.
  • Sammensatt av 96 PP-rør i standard mikroplateformat
  • 1,2 ml rør tilgjengelig individuelt eller i strimler på 8 rør
  • PE-rørkapper tilgjengelig i 8-kors strimler
Forpakning: Leveres i pose eller reol.