Cell culture storage bottles, square, PC, Corning®
Leverandør: Corning
431430 431431 431432 431433
734-4205EA 1100 NOK
734-4205 734-4206 734-4207 734-4208
Cell culture storage bottles, square, PC, Corning®
Flasker Cellekulturflasker
PC, firkantet.
  • Tåler mer enn andre glass- eller plastflasker
  • Emaljegraderinger er lettere å se enn støpte graderinger
  • Stort, hvitt skrivefelt gir lettere identifikasjon
  • Flaskene kan autoklaveres én gang ved 121 °C og 15 psi (gjentatt autoklavering svekker polykarbonat og anbefales ikke)
  • Tåler oppbevaring i opptil −80 °C
Flaskene er lettere å håndtere, plassbesparende på hyllen eller i autoklaven og egnes godt til blanding, prøvetaking og oppbevaring.