Verktøy til opp-ned-røremaskiner, ankerrørere
Leverandør: Bohlender
C384-04 C384-02 C384-08 C445-08 C384-64 C384-10 C445-20 C445-34 C384-16 C445-16 C384-06 C445-12 C445-30 C384-17 C384-24 C384-48 C445-44 C445-40 C384-52 C384-44 C384-40 C384-32 C384-28 C384-01 C384-58
441-0415EA 6650 NOK
441-0415 441-2933 441-0417 441-0077 441-0427 441-0078 441-0086 441-0429 441-0418 441-0075 441-0416 441-0085 441-0428 441-0079 441-0083 441-0423 441-0431 441-0430 441-0425 441-0422 441-0421 441-0420 441-0419 441-0414 441-0426
Verktøy til opp-ned-røremaskiner, ankerrørere
Omrørere Omrører-utstyr
PTFE stirrers: Disse verktøyene til røremaskiner har PTFE-belagt skaft av rustfritt stål, og det U-formede rørebladet er laget utelukkende av PTFE. Ideelle for å blande viskøse væsker. Sterk, tangentiell flyt med skjærhastighet i marginområdet, lite sediment på beholderens vegg.
  • Utmerket kjemikaliebestandighet
  • Temperaturbestandig fra –200 til +250 °C
PTFE blades: Solide røremaskinblader av PTFE med sett av skruklemmer av PTFE/PEEK, ideelle for blanding av viskøse væsker. Sterk, tangentiell flyt med skjærhastighet i marginområdet, lite sediment på beholderens vegg.
Solid PTFE stirrer blades with set of PTFE/PEEK clamp screws, ideal for mixing viscous liquids. Strong, tangential flow with shear rate in the margin area, little sediment on the wall of the vessel.
Sertifiseringer: I samsvar med FDA-krav.
Leveringsinformasjon: A spanner is included with the blades for easy assembly.