VWR®, Klemmer i rustfritt stål for Erlenmeyer-kolber
Leverandør: VWR Collection
444-7040EA 460 NOK
444-7040 444-7041 444-7042 444-7043 444-7044 444-7045
VWR®, Klemmer i rustfritt stål for Erlenmeyer-kolber
Klemmer Universalklemmer
Tilbehørs informasjon: *Plattform leveres med minirister og inkuberingsminirister Vær oppmerksom på at andre risteapparater krever en universalplattform (tilleggsutstyr) for at kolbeklemmer eller prøverørstativ kan monteres. Denne må bestilles separat.