VWR®, Reagensrørstativer, PVC-belagt stål
Leverandør: VWR Collection
444-7037EA 5700 NOK
444-7037 444-7038 444-7039
VWR®, Reagensrørstativer, PVC-belagt stål
Stativer for rør Tube Racks
Tilbehørs informasjon: * Plattform leveres med minirister, minirister for inkubering, mikroplaterister og mikroplaterister for inkubering. Vær oppmerksom på at andre ristere krever en perforert plattform (tilleggsutstyr) for at flaskeklemmer eller prøverørstativ kan monteres. Denne må bestilles separat.