p-Toluensvovelsyremonohydrat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Warning
Synonymer: 4-Methylbenzenesulphonic acid hydrate, Toluene-4-sulphonic acid monohydrate
87098.180EA 265 NOK
87098.180 87098.290 87098.460
p-Toluensvovelsyremonohydrat ≥98%, GPR RECTAPUR®
p-Toluensvovelsyremonohydrat
Formel: C₇H₈O₃S·1H₂O
MW: 190,22 g/mol
Smeltepunkt: 102…104 °C
Tetthet: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 180 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00142137
CAS-nummer: 6192-52-5
EINECS: 203-180-0
FN: 2585
ADR: 8,III
Merck Indeks: 12,09671
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay ≥ 98 %
Appearance:
White deliquescent crystalline powder Passes test
Water About 11 %