p-Toluensvovelsyremonohydrat ≥99%, AnalaR NORMAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Warning
87099.180EA 425 NOK
87099.180 87099.260
p-Toluensvovelsyremonohydrat ≥99%, AnalaR NORMAPUR®
p-Toluensvovelsyremonohydrat
Formel: C₇H₈O₃S·1H₂O
Smeltepunkt: 102…104 °C
Tetthet: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 180 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00142137
CAS-nummer: 6192-52-5
EINECS: 203-180-0
FN: 2585
ADR: 8,III
Merck Indeks: 12,09671
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay ≥ 99 %
Appearance:
White deliquescent crystalline powder Passes test
Heavy metals (as Pb) ≤ 10 ppm
Sulphated ash ≤ 0.1 %
Water ≤ 13 %
SO4 (Sulphate) ≤ 0.3 %
Fe (Iron) ≤ 100 ppm
Na (Sodium) ≤ 20 ppm