Dekontamineringsløsning, RNase-ExitusPlus™
Leverandør: PanReac AppliChem
A7153.0500 A7153.2500RF A7153.1000RF
A7153.0500EA 1550 NOK
A7153.0500 A7153.2500RF A7153.1000RF
Dekontamineringsløsning, RNase-ExitusPlus™
Rengjøringsløsninger Dekontaminanter
RNase-ExitusPlus™ er en ikke-alkalisk, ikke-korroderende og ikke-karsinogen rengjøringsløsning som er svært effektiv mot RNase-kontaminasjon. Det er vist at RNase-ExitusPlus™ inaktiverer mer enn 20 μg av RNase A som er tørket på bunnen av et mikrosentrifugerør. RNase-ExitusPlus™ er stabil i ca. 18 måneder og varmebestandig. Den må lagres ved romtemperatur. Hvis den lagres ved lavere temperatur, kan det dannes en utfelling som lett bringes inn i løsningen ved 37 °C. RNase-ExitusPlus™ leveres i sprayflasker, og en 1 l refillpakke er også tilgjengelig.
  • Katalytisk og kooperative effekter av komponentene gir en svært rask ikke-enzymatisk, ikke-sekvens-spesifikk degradering av protein og RNase-molekyler
  • Alle komponentene i RNase-ExitusPlus™ er biologisk nedbrytbare, og de er ikke skadelige eller toksiske for mennesker
  • Det brukes ingen aggressive mineralsyrer eller alkaliske stoffer, og utstyr og materialer verken skades eller korroderes, selv etter lang inkubasjonstid
  • Ingen organiske løsningsmidler eller flyktige komponenter, ingen toksiske damper
  • Temperatur over ca. 50 °C fremskynder reaksjonen og effektiviteten