Bad, rustfritt stål
Leverandør: LAUDA
LCZ0711 LCZ0710 LCZ0708 LCZ0707 LCZ0712
461-0549EA 10475 NOK
461-0549 461-1369 461-0546 461-0545 461-0550
Bad, rustfritt stål
Bad Vannbad, uten sirkulasjon
Isolerte bad i rustfritt stål, som kan brukes opptil 200 °C. Den ytre kappen er laget av pulverlakkert platestål. Alle badene er utstyrt med et innebygd tappehull. Disse robuste badene av høy kvalitet er tilgjengelige i mange størrelser, og kan brukes sammen med hengetermostater fra Lauda eller andre produsenter.