Stativ for kryobokser, halv boks stativer
Leverandør: Tenak A/S
TE21410 TE21414 TE21412 TE21416 TE21418 TE21420 TE21422
479-0856EA 955 NOK
479-0856 479-0858 479-0857 479-0859 479-0860 TENATE21420 TENATE21422
Stativ for kryobokser, halv boks stativer
Stativer for rør Kryoboksstativer
Stativ, rustfritt stål, for oppbevaring av kryobokser til flytende nitrogen.
  • Kan brukes til alle fryserer
  • Passer til små kryobokser 80×80 mm x høyde 50 mm med rutenett i bunnen
  • Kryoboksene sikres med en låsestang
  • Passer for krybokser i papp, polypropylen og polykarbonat
Bestillingsinformasjon: Kryobokser må bestilles separat.