Stativ for kryobokser for sentrifugerør
Leverandør: Tenak A/S
TE25106 TE25104 TE25100 TE25102
479-0844EA 1300 NOK
479-0844 479-0843 479-0841 479-0842
Stativ for kryobokser for sentrifugerør
Stativer for rør Kryoboksstativer
Rustfritt stål.
  • Boksene sikres med låsestang
  • Kan brukes i alle slags frysere
  • For bokser med 130 mm høyde
For frysebokser. Stativene er spesielt utformet for bruk sammen med bokser til sentrifugerør, bokser med ytre mål opptil H×B 132×137 mm.
Bestillingsinformasjon: Kryobokser må bestilles separat.