Temperatur- og fuktighetsloggere, testo 174
Leverandør: Testo
0572.1560 0572.0561 0572.6560 0572.0566
620-1761EA 598 NOK
620-1761 620-1759 620-1762 620-1881
Temperatur- og fuktighetsloggere, testo 174
Dataloggere
Disse dataloggerne i miniatyrformat overvåker klimaforhold i lagerbygninger, kontorer og produksjonslokaler. De plasseres ved siden av produktet f. eks. i fly, containere og kjølerom for å overvåke svingninger i temperatur og fuktighet på en diskret måte.
  • Dataoverføring til PC via USB-grensesnitt
  • Fuktighetsføler med langtidsstabilitet
  • Høy dataintegritet, selv med tomt batteri
  • Visning av minimums-/maksimumsverdier
  • Alarmer via display (ingen alarm)
Display of current temperature value with high data security, large display and fast data analysis and documentation on a PC.
Sertifiseringer: I samsvar med IP 65 (174T) eller IP 20 (174H) og EN 12 830.
Leveringsinformasjon: Leveres med veggstativ, fabrikkalibreringsprotokoll og batterier.