illustra™ GenomiPhi™ V2 DNA-amplifiseringssett
Leverandør: Cytiva
25-6600-30 25-6600-31 25-6600-32
25-6600-30EA 2450 NOK
25-6600-30 25-6600-31 25-6600-32
illustra™ GenomiPhi™ V2 DNA-amplifiseringssett
Nukleinsyre reagenser Isothermal Amplification Reagents
illustra™ GenomiPhi™ V2 DNA amplifiseringskit, en del av Phi29 DNA-polymerasefamilien, er for genomisk DNA-preparering i miniskala. Protokollen er enkel. Et typisk DNA-utbytte på 4 til 7 µg DNA kan oppnås på mindre enn to timer hvis det er begrenset tid til rådighet. Gjennomsnittlig produktlengde er >10 kb. Startmaterialet for GenomiPhi-reaksjoner kan være renset DNA fra hvilket som helst kommersielt sett eller annen metode eller ikke-renset cellelysat.
  • Rask genomisk DNA-preparering i miniskala: 4 til 7 μg på <2 time
  • Én enkelt protokoll for alle ulike typer av utgangsmateriale
  • Representativ amplifisering av hele genomet
  • Høykvalitets-DNA for PCR, restriksjonsenzymdigerering, hybridisering, kloning, matrise-CGH og DNA arkivering throughput genotyping