Blottingmembraner, Amersham Hybond™-N+
Leverandør: Cytiva
RPN119B RPN1210B RPN1510B RPN1520B RPN2020B RPN203B RPN303B RPN82B
RPN119BEA 6750 NOK
RPN119B RPN1210B RPN1510B RPN1520B RPN2020B RPN203B RPN303B RPN82B
Blottingmembraner, Amersham Hybond™-N+
Overføringsmembraner
Amersham Hybond™-N+ er en positivt ladet nylonmembran med en bindingsevne til nukleinsyrer på opptil 600 µg/cm² anbefales for bruk sammen med radioaktive eller ikke-radioaktive kjemiluminescens- og kjemifluorescensdeteksjonssystemer.
  • Anbefales for alle membranmatriser med høy tetthet
  • Det kan utføres flere tester uten at membranens integritet svekkes
  • Kvalitetskontroll utført ved genomisk Southern-blotting
Amersham™ Hybond™-N+ yields excellent sensitivity in conventional Southern blotting. Nucleic acid samples may be fixed by UV exposure or baking, although UV fixation is best for maximum reproducibility.
Porestørrelse: 0,45 µm
Nødvendig nukleinsyrestørrelse: >50 basepar
*utformet til å passe Nunc™ OmniTray.
NB: Amersham Hybond™-N+ er ikke egnet for alkalisk blotting og fiksering.