Blottingmembraner, Amersham Hybond™ ECL™
Leverandør: Cytiva
RPN82D RPN132D
RPN82DEA 3225 NOK
RPN82D RPN132D
Blottingmembraner, Amersham Hybond™ ECL™
Overføringsmembraner
Hybond™ ECL™ gir fremragende følsomhet, oppløsning og svak bakgrunn for alle merkings- og deteksjonssystemer (radioaktive, ikke-radioaktive og kromogene), spesielt når det brukes med ECL™, ECL™ Prime og ECL™ Plex Western Blotting-deteksjonssystemer. Spesiell innpakning med et ark på begge sider av membranen og lufttett, forseglbar aluminiumspose med etikettfelt for notering av åpningsdato.
  • 100% ren nitrocellulosemembran validert for bruk med alle ECL™ Western-blotting-systemer og for alle bruksområder innen proteinblotting
  • Spesialinnpakningen gjør det enklere å håndtere membranen, samtidig som den gir mer konsekvente resultater
Porestørrelse: 0,45 µm
Minimum proteinstørrelse: 7 kDa