Sett med elektroporasjonsløsning, BTXpress™
Leverandør: BTX
45-0805 45-0802
732-1285EA 8100 NOK
732-1285 732-1284
Sett med elektroporasjonsløsning, BTXpress™
Nukleinsyre reagenser Transformasjonsreasenser
BTXpress™ er en enkeltbufferløsning, utviklet for rask og effektiv tilførsel av gener i mammalske celler som før ble ansett for å være vanskelige å transfektere med kjemiske og andre ikke-virale metoder. Transfeksjon med denne elektroporasjonsløsningen er like effektivt for tilførsel av både DNA og siRNA i pattedyrceller.
  • Effektiv transfeksjon av cellelinjer og celler som tidligere ble ansett for å være vanskelige å transfektere
  • Lav toksisitet gjør cellene mer levedyktige
  • Det brukes én buffer i stedet for standard elektroporasjonsbuffere for alle celletyper fra pattedyr
  • Allsidighet ved valg av optimale elektroporasjonsinnstillinger for den mest effektive transfeksjonen med BTX-instrumenter
  • Økt antall transfeksjoner per sett gir mer for pengene
Som en universalløsning kan BTXpress™ elektroporasjonsreagens brukes med elektroporasjonsgeneratorer, inkludert Amaxa™ Nucleofector®.
Leveringsinformasjon: BTXpress™ elektroporasjonsløsning med høy ytelse leveres enten som et sett, som inneholder BTX Plus-kyvettene med overføringspipetter, eller bare som buffer.
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable
Applikasjon