Termohygrometre, digitale, testo 635
Leverandør: Testo
0560.6351 0563.6352
620-1201EA 5025 NOK
620-1201 620-0218
Termohygrometre, digitale, testo 635
Hygrometere Digitale termohygrometere
Disse termohygrometerne brukes til temperatur- og fuktighetsmåling. Inntil tre prober kan vises samtidig. Data kan overføres med infrarød teknologi til skriveren.
  • Luftfuktighet, likevektsfuktighet og trykkduggpunkt
  • Skriver for dokumentering av måledata på stedet
  • Radiofølere for temperatur og fuktighet
  • Beskyttelsesklasse IP 54
  • Viser umiddelbart duggpunktsdifferansen mellom omgivelsestemperaturen og veggoverflaten ved analysering av fuktighet på vegger og tak
  • 635-2 kan også brukes sammen med en U-verdiprobe
W×D×H: 220×74×46 mm
Leveringsinformasjon: More Product Information
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable
Fuktighetsområde 0...100% RH
Fuktighetsoppløsning 0,1% RH
Batterier Alkali manganese, mignon, type AA
Material hus ABS / TPE / Metal