Håndholdt automatisk analytisk sprøyte, eVol® XR
Leverandør: Trajan Scientific and Medical
2910020 2910021 2910022 2910023 2910024 2910025 2910026 2910027 2910320 2910322 2910324 2910029 2910028 2910329 2910035 2910037 2910335 2910205
548-1349EA 1900 NOK
548-1349 548-1350 548-1351 548-1352 548-1353 548-1354 548-1427 548-1428 548-1431 548-1432 548-1433 548-1430 548-1429 548-1434 548-1515 548-2355 548-2356 548-1514
Håndholdt automatisk analytisk sprøyte, eVol® XR
Sprøyter Sprøyter for kromatografi
eVol® er en sammenkobling av to presisjonsenheter: en digitalt kontrollert elektronisk drivenhet og en XCHANGE®-aktivert analytisk sprøyte. Resultatet er et digitalt kontrollert dispensersystem med positiv fortrengning som kan programmeres til å utføre en lang rekke prosedyrer for væskehåndtering på en reproduserbar og nøyaktig måte.
  • Nøyaktige brukeruavhengige håndteringsprosedyrer
  • XCHANGE® analytiske sprøyter kan raskt og enkelt endres for å tilpasses til individuelle væsker og metoder, slik at du unngår krysskontaminering av reagenser
  • En perfekt løsning