Klorfenolrødt, AnalaR NORMAPUR® indicator
Leverandør: VWR Chemicals
Synonymer: 3,3-Bis(3-chloro-4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide, 4,4'-(3H-2,1-Benzoxathiol-3-ylidene)bis[2-chlorophenol] S,S-dioxide
85921.100EA 445 NOK
85921.100 85921.130
Klorfenolrødt, AnalaR NORMAPUR® indicator
Klorfenolrødt
Formel: C₁₉H₁₂Cl₂O₅S
MW: 423.27 g/mol
Smeltepunkt: ∼261 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005877
CAS-nummer: 4430-20-0
EINECS: 224-619-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Green to red-brown to brown powder Passes test
Solubility in ethanol (0.1 %) Clear solution
Visual transition interval pH 4.8 - pH 6.4
Loss on drying ≤ 8.0 %
Absorption max. λ (0.1 mol/l NaOH) 572 - 575 nm
Absorptivity (1 %; 1 cm; λmax) ≥ 1000