Trietylamin ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
85908.180EA 615 NOK
85908.180 85908.260 85908.290 85908.320 85908.460
Trietylamin ≥99%, GPR RECTAPUR®
Trietylamin
Formel: (C₂H₅)₃N
Kokepunkt: 90 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –115 °C
Tetthet: 0,729 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: –11 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009051
CAS-nummer: 121-44-8
EINECS: 204-469-4
FN: 1296
ADR: 3 (8),
Merck Indeks: 13,09740
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay ≥ 99%
IR Spectrum Passes test
Refractive index (20°C) 1,399 - 1,401
Water ≤ 0,2 %