Microscope slides, Corning®
Leverandør: Corning
2947-75X25 2947-75X38 2947-75X50 2948-75X25 2949-75X25 2947-75X50_72
734-4035EA 4425 NOK
734-4035 734-4036 734-4037 734-4039 734-4040 CORN2947-75X50_72
Microscope slides, Corning®
Objektglass Objektglass til mikroskop
Disse objektglassene er mattet på enten én eller begge sider. De kan også være glatte.
  • Klarheten er forsterket med spesielt utvalgt materiale vannklart glass
  • Objektglassene med mattfelt er sandblåst: enkle å skrive på og svært enkle å lese av
  • Hvert objektglass kontrolleres for fliser og skarpe kanter før de sendes