Sentrifuge, med kjøling, gulvmodell, Cryofuge® 5500i
Leverandør: Thermo Scientific
75004471 75004478
521-1026EA 0 NOK
521-1026 HERA75004478
Sentrifuge, med kjøling, gulvmodell, Cryofuge® 5500i
Sentrifuger Sentrifuger, gulvmodell
Den allsidige gulvmodellen Cryofuge® 5500i er utviklet for å dekke behovene til brukere i mange ulike miljøer, for eksempel laboratorier og blodbanker som leverer blod til sykehus, blodsentre og kliniske referanselaboratorier. Gir fremragende behandlingsytelse i en rekke bruksområder.
  • Kapasitet på 4 liter eller blodposekapasitet
  • Enkel tilgang med mykt lokk og enkel åpne-/lukkemekanisme
  • Energibesparende utforming som øker kjøleeffektiviteten og reduserer varmeeffekten
  • Enkel konfigurasjon, programmering og overvåking med intuitivt operatørtastatur
  • Med