Western Blot Stripping Buffer, Restore PLUS™
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
46430 46428
PIER46430EA 2825 NOK
PIER46430 PIER46428
Western Blot Stripping Buffer, Restore PLUS™
Elektroforese reagenser Western Blotting Reagents
Noen antistoffer er vanskelige å fjerne fra Western blot-analyser og krever lengre inkubasjonstid eller inkubasjonstemperaturer på mer enn 22 °C. Restore PLUS™ Western Blot Stripping Buffer er utviklet for å redusere inkubasjonstiden samtidig som inkubasjonen holdes ved romtemperatur. Antistoffer med høy affinitet kan raskt og effektivt fjernes fra Western blot-analyser uten å fjerne overførte proteiner. Dette muliggjør gjentatt reprobing av målet.
  • Enkel å bruke og klar til bruk – fortynning er ikke nødvendig, ingen sjenerende lukt, og mulighet for oppbevaring i romtemperatur
  • Kompatibel med vanlige Western blot-reagenser og andre materialer – bruk på nitrocellulose- og PVDF-membraner, lagres vått eller tørt, fungerer med blokkeringsbuffer, enzymkonjugat og kjemiluminescerende substrat etter ønske
  • Kostnadseffektiv – sparer dyrebar tid og reduserer antall prøver, fungerer effektivt første gang
  • Robust, men skånsom – stripp samme blot opptil fem ganger
  • Fleksibel – stripping og reprobing for å optimalisere konsentrasjoner av antistoff, stripp og reprobing for nytt antigen