Phosphatase Inhibitor Cocktail, Halt
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
78420 78426 78427 78428
PIER78420EA 2675 NOK
PIER78420 PIER78426 PIER78427 PIER78428
Phosphatase Inhibitor Cocktail, Halt
Cellekultursupplementer og tilsetninger
Fosforylering og defosforylering er en molekylær av/på-bryter som regulerer et antall sentrale biologiske baner i cellen, herunder signaltransduksjon, celledeling og apoptose. Halt Phosphatase Inhibitor Cocktail bevarer fosforyleringen av proteiner i cellelysater og vevsekstraksjoner.
  • Alt-i-ett-format – Halt Phosphatase Inhibitor Cocktail hemmer både serin/treonin-fosfatase i tillegg til proteintyrosinfosfatase
  • Kompatibelt med standard proteinanalyser
  • Brukervennlig lagring ved 2–8 °C. Det er ikke nødvendig å fryse Halt Phosphatase Inhibitor Cocktail
  • Praktisk størrelse. 1 ml av blandingen beskytter opptil 100 ml prøve
Blandingen inneholder fire fosfatasehemmere med bred spesifisitet, herunder natriumfluorid, natriumortovanadat, natriumpyrofosfat og -glycerofosfat. Til forskjell fra andre tilgjengelige fosfatasehemmere, som beskytter mot enten serin/treonin-fosfataser eller proteintyrosinfosfataser, beskytter Halt Phosphatase Inhibitor Cocktail fosfoproteiner mot begge fosfatasefamiliene. Blandingen er praktisk pakket i formatet 100X, er stabilt ved 4 °C og er kompatibelt med vanlige proteinanalyser, inkludert Bradford-baserte analyser.
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable
Arter
Kilde