Protease Inhibitor Cocktail, Halt
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
78410 78415 78425 78429 78430 78437 78438 78439 87785 87786
PIER78410EA 3375 NOK
PIER78410 PIER78415 PIER78425 PIER78429 PIER78430 PIER78437 PIER78438 PIER78439 PIER87785 PIER87786
Protease Inhibitor Cocktail, Halt
Cellekultursupplementer og tilsetninger
Halt Protease Inhibitor Cocktail gir samme beskyttelse som en proteasehemmer for bredt spektrum, i ett enkelt, ferdig til bruk flytende format. Halt beskytter mot proteindegradering fra serin-, cystein- og aspartatsyreproteaser og aminopeptidaser. Metalloproteaser hemmes ved valgfri tilsetning av 0,5 M EDTA. Stamløsningen 100X Halt gjør det enkelt å dispensere påkrevet mengde (10 µl per 1 ml) proteasehemmer i buffere eller lysisreagenser før ekstraksjon av proteiner fra dyrkede celler, plantevev, gjær eller bakterier. Halt Protease Inhibitor Cocktail er kompatibel med Thermo Scientific Pierce-proteinekstraksjonsreagenser. Halt EDTA-fri formulering er ideell for preparering av prøver som skal analyseres med 2-D gel-elektroforese, IMAC (immobilised metal chelate affinity chromatography) og andre viderebearbeidinger som forstyrres av chelaterende stoffer.
  • Effektiv for å undertrykke protolyttaktivitet i cellelysisreagenser.
  • Praktisk innpakning: Engangsstørrelsene er ideelle for småskalabruk eller sjelden bruk, 5 ml størrelse tilgjengelig for hyppigere bruk
  • EDTA-fri formulering: Metalloproteaser kan hemmes ved valgfri tilsetning av EDTA-stamløsning. Den EDTA-frie formuleringen hemmer proteolyttaktivitet (unntatt metalloproteaser) ved bruksområder der EDTA kan påvirke proteinstabilitet og -funksjon. Utelat EDTA for å forhindre interferens med påfølgende analyser eller rensemetoder som IMAC (immobilised metal chelate affinity chromatography).
  • Stabil, nedkjølt stamløsning, noe som frigjør fryserplass. Ikke nødvendig å vente på at tabletter skal løse seg helt opp. Enkel dispensering av riktig mengde hemmer.