Kaliumhydroksid 1 mol/L (1 N), AVS TITRINORM (max. 0.00005% Ca)
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
31309.290EA 615 NOK
31309.290
Kaliumhydroksid 1 mol/L (1 N), AVS TITRINORM (max. 0.00005% Ca)
Kaliumhydroksid
Formel: KOH
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003553
CAS-nummer: 1310-58-3
FN: 1814
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0,998 - 1,002 mol/l
Ca (Calcium) ≤ 0,00005 %
NIST traceable Confirmed