Titrator, Titronic® 500 og TitroLine® 7000
Leverandør: SI Analytics
285220140 285220150 285220170 285220210 285220220 285220160
661-0114EA 0 NOK
661-0114 661-0115 SCOI285220170 661-0117 661-0121 661-0116
Titrator, Titronic® 500 og TitroLine® 7000
Titratorer
De automatiske titratorene TitroLine® 7000 brukes i laboratoriene til vannforsyningsselskaper og behandlingsanlegg for avløpsvann, næringsmiddelindustrien og kjemisk industri. Typiske bruksområder er titrering av alkalitet og karbondioksid, nitrogen (Kjeldahl), klorid, KOF, syretall, jodtall og med mer. Stempelbyretten Titronic® 500 brukes i alle bransjer i industrien. Den kan brukes til alle manuelle titrerings- og doseringsoppgaver og prøvepreparering.
  • Klart TFT-display med høy kontrast
  • Kompakte utskiftbare enheter (5/10/20/50 ml) som kan lagre alle