Petroleumbensin, 100…140 °C, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
23857.320EA 1275 NOK
23857.320 23857.460
Petroleumbensin, 100…140 °C, GPR RECTAPUR®
Petroleumbensin
Kokepunkt: 100…140 °C (1013 hPa)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00081849
CAS-nummer: 64742-49-0
FN: 1268
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Substances coloured by H₂SO₄ Passes test
Acidity Max. 0.0003 meq/g
Density (20/4) 0.690 - 0.750
Distillation (min. 90 %) 100 - 140 °C
Evaporation residue Max. 20 ppm