Kromatografiharpiks for ionutveksling, J.T. Baker® BAKERBOND® PolyCSX Multimode
Leverandør: Avantor
7587-01EA 2575 NOK
7587-01 7587-02 7587-03 7587-05 7587-04
Kromatografiharpiks for ionutveksling, J.T. Baker® BAKERBOND® PolyCSX Multimode
Kromatografiabsorbenter HPLC sorbenter
J.T.Baker® BAKERBOND® PolyCSX kromatografiharpiks for multimodus-ionutveksling (IEX) fungerer som en sterk kationutvekslingsharpiks med forbedret selektivitet for overlegen separering ved bruk i prosesskromatografi.
BAKERBOND® PolyCSX kromatografimedium for multimodus-kationutveksling forsynes av en patentbeskyttet overflatekjemi som kombinerer en funksjon for sterk anionutveksling med svake kationiske og anoidiske utvekslingssteder, og utnytter den unike selektiviteten for å muliggjøre større renseytelse over et stort spekter av biologiske legemidler.
BAKERBOND® PolyCSX ionutvekslingsharpiks konstrueres og produseres av Avantor i henhold til de høye standardene som er fastsatt får våre J.T.Baker®-merkede kjemikalier, og kan brukes sammen med andre harpikstyper fra J.T.Baker® BAKERBOND® for å styrke separasjonskraften for trinnene i kromatografiprosessen.
Bestillingsinformasjon: 1 ml og 5 ml laboratoriekolonner finnes også under tilleggsprodukter.