Kromatografiharpiks for ionutveksling, J.T. Baker® BAKERBOND® PolyPEI Multimode
Leverandør: Avantor
7585-01EA 2575 NOK
7585-01 7585-03 7585-05 7585-04 7585-02
Kromatografiharpiks for ionutveksling, J.T. Baker® BAKERBOND® PolyPEI Multimode
Kromatografiabsorbenter HPLC sorbenter
J.T.Baker® BAKERBOND® PolyPEI kromatografiharpiks for multimodus-ionutveksling (IEX) fungerer som en svak anionutvekslingsharpiks med forbedret selektivitet for overlegen separering ved bruk i prosesskromatografi.
BAKERBOND® PolyPEI kromatografimedium for multimodus-kationutveksling forsynes av en patentbeskyttet overflatekjemi som kombinerer en funksjon for svak anionutveksling med hydrofilisitet, utnytter den unike selektiviteten for å muliggjøre større renseytelse over et stort spekter av biologiske legemidler.
BAKERBOND® PolyPEI ionutvekslingsharpiks konstrueres og produseres av Avantor i henhold til de høye standardene som er fastsatt får våre J.T.Baker®-merkede kjemikalier, og kan brukes sammen med andre harpikstyper fra J.T.Baker® BAKERBOND® for å styrke separasjonskraften for trinnene i kromatografiprosessen.
Bestillingsinformasjon: 1 ml and 5 ml lab columns are also available under complementary products.