Mitotane
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: o,p'-DDD, 2,4'-TDE, o,p'-TDE, 2,4'-DDD
109850010 109850050
ACRO109850010EA 615 NOK
ACRO109850010 ACRO109850050
Mitotane
Mitotane
  • Bioactive
Formel: C₁₄H₁₀Cl₄
MW: 320,04 g/mol
Smeltepunkt: 77…78 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00000850
CAS-nummer: 53-19-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 74 to 80 °C
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥96.0 %
Silicon dioxide (SiO2) ≤0.03 %
Iron(III)oxide (Fe2O3) ≤0.03 %