6-Propyl-2-thiouracil ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: Propylthiouracil, 4-Hydroxy-2-mercapto-6-propylpyrimidine, 4-Propyl-2-thiouracil, 6-Propyl-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidin-4(1H)-one
121310250 121311000
ACRO121310250EA 1100 NOK
ACRO121310250 ACRO121311000
6-Propyl-2-thiouracil ≥98%
6-Propyl-2-thiouracil
  • Bioactive
Formel: C₇H₁₀N₂OS
MW: 170,24 g/mol
Smeltepunkt: 218…221 °C
Flash punkt: 300 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006041
CAS-nummer: 51-52-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellowish white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 217 to 221 °C
Titration ≥97.5 %