Atrazin
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Chloro-4-ethylamino-6-isopropylamino-1,3,5-triazine
161680050 161680250
ACRO161680050EA 1450 NOK
ACRO161680050 ACRO161680250
Atrazin
Atrazine
  • Bioactive
Formel: C₈H₁₄ClN₅
MW: 215,69 g/mol
Smeltepunkt: 175 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00041810
CAS-nummer: 1912-24-9
FN: 3077
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 173 to 180 °C
Water ≤1 %
HPLC ≥95.0 %