Thymoquinone
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: p-Mentha-3,6-diene-2,5-dione, 2-Isopropyl-5-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, 5-Isopropyl-2-methyl-1,4-benzoquinone
305070010 305070050
ACRO305070010EA 675 NOK
ACRO305070010 ACRO305070050
Thymoquinone
Thymoquinone
  • Bioactive
Formel: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,20 g/mol
Kokepunkt: 230…232 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 43…44 °C
Flash punkt: 103 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001602
CAS-nummer: 490-91-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to orange to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 44 to 47 °C
GC ≥97.5 %