5-Isopropyl-2-methylphenol
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Carvacrol, 5-Isopropyl-o-cresol, Isothymol, 5-Isopropyl-2-methylphenol
368340250 368341000
ACRO368340250EA 450 NOK
ACRO368340250 ACRO368341000
5-Isopropyl-2-methylphenol
5-Isopropyl-2-methylphenol
  • Bioactive
Formel: C₁₀H₁₄O
MW: 150,22 g/mol
Kokepunkt: 238 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 3 °C
Tetthet: 0,976
Flash punkt: 106 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002236
CAS-nummer: 499-75-2
FN: 3145
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5220 to 1.5240 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %