Khellin ≥95%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Visammin, 4,9-Dimethoxy-7-methyl-5H-furo[3,2-g]chromen-5-one, 4,9-Dimethoxy-7-methyl-5H-furo[3,2-g][1]benzopyran-5-one
461800050 461800250
ACRO461800050EA 1275 NOK
ACRO461800050 ACRO461800250
Khellin ≥95%
Khellin
  • Bioactive
Formel: C₁₄H₁₂O₅
MW: 260,25 g/mol
Smeltepunkt: 150…154 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005007
CAS-nummer: 82-02-0
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 154 °C
Water ≤1 %
GC ≥94 %